Learn More
Honeywell Safety Products™ Electrosoft Composite Class 0 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Descripción
- Para el trabajo eléctrico con una tensión máxima de 1000 voltios.
- Se pueden utilizar sin guantes de cuero.
- La capa externa de elastómero de policloropreno naranja proporciona una excelente resistencia mecánica.
- Capa interna de látex natural dieléctrico.
- Interior clorado para mayor comodidad.
- Categoría RC, con protección mecánica.
- Acabado con patrón en relieve para un buen agarre en condiciones húmedas.
- Con forma anatómica para una mayor flexibilidad.
Especificaciones
Arcos eléctricos | ATPV 61,4 cal/cm2 |
Certificaciones/conformidad | CE Categoría III sobre riesgos irreversibles, EN 60903-2003, CEI 903-2002, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 7018, número de declaración CE 7018 |
Clasificación | 0 |
Procedimiento de limpieza | Usar agua y jabón. Secar por debajo los 65 °C con humedad ambiente |
Área revestida | Exterior |
Descripción | Prueba en caja: 4 Ka/15 cm y 7 kA/30 cm |
Coating Material | Policloropreno |
Color | Naranja |
Acabado exterior | Palma estampada |
Material | Látex |