Learn More
Honeywell Safety Products™ Electrosoft Composite Class 0 Gloves
Dielectric, natural latex gloves with an external layer of orange polychloroprene provide electrical and mechanical resistance. Honeywell Safety Products™ Electrosoft Composite Class 0 Gloves are durable, flexible, and come with a chlorinated interior for easy donning and doffing.
Marca:  Honeywell Safety Products™ 2092014-09
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12687623
  • 84.29€ / cada uno
Envío estimado: 04-10-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para el trabajo eléctrico con una tensión máxima de 1000 voltios.
  • Se pueden utilizar sin guantes de cuero.
  • La capa externa de elastómero de policloropreno naranja proporciona una excelente resistencia mecánica.
  • Capa interna de látex natural dieléctrico.
  • Interior clorado para mayor comodidad.
  • Categoría RC, con protección mecánica.
  • Acabado con patrón en relieve para un buen agarre en condiciones húmedas.
  • Con forma anatómica para una mayor flexibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
ATPV 61,4 cal/cm2
Exterior
Usar agua y jabón. Secar por debajo los 65 °C con humedad ambiente
Sectores de administración, automoción, energía, electricidad, telecomunicaciones y servicios públicos
9
36 cm
Policloropreno
Palma estampada
Naranja
0
Prueba en caja: 4 Ka/15 cm y 7 kA/30 cm
Látex
Máx: 1.000V
CE Categoría III sobre riesgos irreversibles, EN 60903-2003, CEI 903-2002, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 7018, número de declaración CE 7018
2mm