Learn More
Honeywell™ ELECTROSOFT Class 0 Latex Gloves
Catalog Number 12667563
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Honeywell™ ELECTROSOFT Class 0 Latex Gloves are ideal for electrical work and should be used with leather protectors for mechanical protection.
  • Guante aislante de látex natural beige
  • Cantos cortados
  • Categoría RC
  • Grosor: 1 mm
  • La forma ergonómica y el interior ligeramente pulverizado hacen que el guante sea fácil de deslizar y retirar de la mano
  • La base de látex natural ofrece una excelentes características dieléctricas
  • El grosor asegura una buena movilidad y protege frente a corrientes de hasta 1000 voltios
  • Para utilizar con protectores de cuero para conseguir también una protección mecánica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad EN 60903 : 2003, CEI 903:2002
Color Beige
Tamaño 11
Grosor (métrico) 1 mm
Material de revestimiento Látex
Longitud (métrico) 36 cm