missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cubetas de electroporación

Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con estas cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior que cuentan con tapones mate de colores.

Marca:  Thermo Scientific™ 5510-11

Detalles adicionales : Peso : 4.34000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11810872

  • 830.00€ / paquete de 250


Fecha estimada de envío
09-09-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Available in 1mm, 2mm, or 4mm gap sizes
  • Pre-sterilized and individually wrapped
  • Compatible with all common electroporators
Especificaciones

Especificaciones

1mm gap
1mm
Videos
Documentos