Learn More
Eppendorf™ Electronic Multipette™ BASIC-Trade-In Dispenser
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15441920 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Modelo:
E3
E3x
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15441920
Marca: Eppendorf™ 4987000339
Creates a versatile dispensing system with one button tip ejection
  • Creates a versatile dispensing system that functions according to the positive displacement principle
  • Capable of pipetting any liquid while maintaining the highest standards for accurate results
  • High speed dispensing with motorized piston
  • Automatic Combitip™ advanced™ tip recognition
  • One button tip ejection
  • Volume range from 1μl to 50mL
  • Li-ion battery
  • Illuminated display
  • Includes 2 Combitips advanced™ assortment packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Lot Specific Certificate
Puntas compatibles Combitips Advanced
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Natural
Desechables Reusable
Para utilizar con CombiTip
Material Plastic
Modelo E3
Número de canales 1
Programable Step-based
Esterilidad Non-sterile
Tipo Motorized Repetitive Dispensing Pipettor
Volumen (métrico) 1 μL to 50 mL
Incluye E3 Multi Dispensing Range
Tipo de tapón AU/EU/GB/US
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.