missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELAVL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ELAVL2
Concentración 0.37 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16812474
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14008-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16802474
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
14008-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The Elav-like genes encode for a family of RNA-binding proteins. Elav, a Drosophila protein and the first described member, is expressed immediately after neuroblastic differentiation into neurons and is necessary for neuronal differentiation and maintece. Several mammalian Elav-like proteins, designated HuC, HuD and Hel-N1, are also expressed in postmitotic neurons. An additional mammalian homolog, HuR, which is also designated HuA, is ubiquitously expressed and is also overexpressed in a wide variety of tumors. Characteristically, these homologs all contain three RNA recognition motifs (RRM), and they specifically bind to AU-rich elements (ARE) in the 3′-untranslated region of mRNAs transcripts. ARE sites target mRNA for rapid degradation and thereby regulate the expression levels of genes involved in cell growth and differentiation.
Especificaciones

Especificaciones

ELAVL2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Q12926, Q60899, Q8CH84
15569, 1993, 286973, 431719
ELAVL2 Fusion Protein Ag5105
Primary
-20°C
ELAVL2
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ELAV like neuronal protein 1, ELAV like protein 2, ELAV2, ELAVL2, HEL N1, HELN1, Hu antigen B, HUB
Elavl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications