Learn More
Eppendorf™ Ejection Tube
118.00€ - 124.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10436142
|
Eppendorf™
4960824003 |
De 2,5 a 10 ml |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10788054
|
Eppendorf™
4960825000 |
De 25 a 100 ml |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Tubo de expulsión | |
1 unidad |