missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF2C1 Recombinant Human Protein, N-His Tag

Expressed from DNA sequence encoding full length of human EIF2C1 (Met 1-Ala 857) fused to polyhistidine tag at N-terminus

443.70€

Especificaciones

Pureza ≥90% by SDS-PAGE
Formato Lyophilized
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15268415 Ver documentos Sino Biological™
11225H07B50
50μg 443.70€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-11-2019
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Formulation: 50mM Tris, 100mM NaCl, 10% glycerol, 0.5 PMSF, 0.5mM EDTA, pH 8.0
Especificaciones

Especificaciones

≥90% by SDS-PAGE
Lyophilized

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.