Learn More
Abnova™ EGR1/CEN5q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
génica | respuesta de crecimiento temprano 1 |
Alias de gen | AT225,G0S30,KROX-24,NGFI-A,TIS8,ZIF-268,ZNF225 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033345
|
Abnova™
FG0213.100UL |
100 μl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043345
|
Abnova™
FG0213.200UL |
200 μl |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
AT225,G0S30,KROX-24,NGFI-A,TIS8,ZIF-268,ZNF225 | |
1958 | |
Líquido |
Tube | |
respuesta de crecimiento temprano 1 | |
EGR1 | |
ADN/ARN |