Learn More
EGFR Mouse, Clone: GFR/1708, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1956-MSM8-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929937
  • 430.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
EGFR
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EGFR
Recombinant human full-length EGFR protein
170kDa (wild type) and 145kDa (vIII variant)
Protein A/G Purified
RUO
Primary
1956
Immunohistochemistry
GFR/1708
Unconjugated
NP_001333828
Mouse
IgG1
A431 cells. Placenta, Breast, Colon or Bladder cancer
100 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.