Learn More
Invitrogen™ EGFR (ErbB1) [L861Q] Recombinant Human Protein
The EGFR L861Q mutation is an Iressa-responsive mutant observed in the clinic.
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_005219.2; L861Q
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 90.5kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12654770
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7435A
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
10597543
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4191
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The epidermal growth factor receptor is a receptor tyrosine kinase that signals in response to various growth factors. Overexpression has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics.
Especificaciones
Especificaciones
NP_005219.2; L861Q
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
EGF Receptor (ErbB) Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
90.5kDa
RUO - research use only
EGFR (ErbB1) L861Q
Human
GST Tag
Frozen