Learn More
Invitrogen™ Human EFHD1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP1032
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15295029
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
EFHD1 Synthetic Peptide, PEP-1032, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 14 amino acids near the amino terminus of human EFHD1.PEP-1032 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20918.
Especificaciones
Especificaciones
80303
purified
Human EFHD1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
Q9BUP0
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
EFHD1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS