Learn More
Thermo Scientific Chemicals Efaproxiral sodio, 98 %
Catalog Number p-7077829
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
170787-99-2
C20H22NNaO4
363.38
SWDPIHPGORBMFR-UHFFFAOYSA-M
efaproxiral sodium, sodium 2-4-2-3,5-dimethylphenyl amino-2-oxoethyl phenoxy-2-methylpropanoate, rsr 13 sodium, unii-3l83qp52xi, rsr13 sodium, efaproxiral sodium usan, rsr-13
2725048
sodio;2-[4-[2-(3,5-dimetilanilino)-2-oxoetil]fenoxi]-2-metilpropanoato
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC(C)(C)C(=O)[O-])C.[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
170787-99-2
C20H22NNaO4
363.38
SWDPIHPGORBMFR-UHFFFAOYSA-M
efaproxiral sodium, sodium 2-4-2-3,5-dimethylphenyl amino-2-oxoethyl phenoxy-2-methylpropanoate, rsr 13 sodium, unii-3l83qp52xi, rsr13 sodium, efaproxiral sodium usan, rsr-13
2725048
sodio;2-[4-[2-(3,5-dimetilanilino)-2-oxoetil]fenoxi]-2-metilpropanoato
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC(C)(C)C(=O)[O-])C.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Efaproxiral sodium
Pérdida por secado 13% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.38
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Efaproxiral sodium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.