Learn More
EDTA, Disodium Salt, Dihydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
122.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Descripción
- Para aplicaciones de biología molecular
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | EDTA, Disodium Salt |
Nombre de nota | Dihydrate |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 100 g |
Nombre IUPAC | Disodio;2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato;dihidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.24 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Forma física | Crystals |