Learn More
Ansell Edmont™ Guantes industriales Edge™
Para una manipulación rápida y precisa que ofrece comodidad y transpirabilidad.
Marca:  Ansell Edmont™ 40157100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12640892
  • 92.20€ / 12 pares
Fecha estimada de envío
09-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Moulds to hand ensuring improved movement and dexterity
  • Porous nitrile coating helps channel oil away from glove surface for firmer grip
  • Fully-coated finish
  • Cut and sewn construction
  • Interlock cotton liner
  • Safety cuff
Especificaciones
Especificaciones
Espuma de nitrilo
Espuma de nitrilo
Algodón interbloqueo
Excelente resistencia a la abrasión, los cortes y roturas
10
144 par
Con marcado CE, CATEGORÍA II EN 388: 4121, EN 1149
Espuma de nitrilo
Puño de seguridad
Palma totalmente recubierta
40-517
40-517
Guantes de peso medio