Learn More
GeneBLAzer™ Kit de ensayo EDG3-Gα15 HEK 293T DA
El kit de ensayo GeneBLAzer™ EDG3-Gα15 HEK 293T DA contiene el receptor EDG3 humano integrado de forma estable en la línea de células GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla HEK 293T.
Marca: GeneBLAzer™ K1319
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Símbolo de gen: EDG3
- Número de referencia: NM_005226.2
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Incluye: Células EDG3-Gα15 HEK 293T DA (K1319A),™kit de carga LiveBLazer -FRET B/G, 70 μg, solución D, 1 ml, 2 protocolos, certificado de análisis
- Las células GeneBLAzer™ EDG3-Gα15 HEK 293T DA (división detenida) y las células EDG3-Gα15-NFAT-blaHEK 293T contienen el receptor EDG3 humano integrado de forma estable en la línea de células GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla HEK 293T. Las células GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla HEK 293T (n.º K1212) contienen un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta del factor nuclear de células T activadas (NFAT) y expresan de manera estable la proteína G promiscua, Gα15. Las células de división detenida (DA) están disponibles en dos configuraciones: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar 10 placas de 384 pocillos.
- Las células DA son irreversiblemente detenidas por división utilizando un tratamiento de dosis bajas de Mitomicina-C, y no presentan toxicidad aparente ni cambio en la transducción de señales celulares. Tanto las células EDG3-Gα15 HEK 293T DA como las células EDG3-Gα15-NFAT-bla HEK 293T están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z’ y CE50 de esfingosina-1fosfato (S1P) (Figura 1). Además, las células EDG3-Gα15-NFAT-bla HEK 293T se han probado para el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluidos la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales que utilizan estímulos alternativos.
- EDG-3 (gen de diferenciación endotelial-3)/S1P-3 (esfingosina-1-fosfato-3) es un GPCR acoplado de Gq/Gi/Go/G13/G12. El EDG-3 ha demostrado ser el responsable de la bradicardia que se ha inducido en ensayos clínicos como efecto secundario del fármaco inmunosupresor FTY720 que se dirige al EDG-1. También se ha demostrado que el EDG-3 induce a la vasodilatación en respuesta a la esfingosilfosforilcolina (SPC), el esfingosina-1-fosfato (S1P) y la lisosulfatida (LSF). También se ha demostrado que el receptor de EDG-3 desempeña un papel cooperativo o redundante en la angiogénesis con EDG-1
Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
1 placa |
ID de gen: 1903 | |
GPCR | |
Células de división detenida |