Learn More
Edetato disódico U.S.P. GenAR, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15548434
404.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
POLYSTORMOR; 500 g
Nombre del producto químico o material Edetate Disodium
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Envase POLYSTORMOR
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
Cantidad 500 g
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Peso molecular (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24
Grado USP