Learn More
Edetato disódico, multicomponente, U.S.P., J.T. Baker™
Catalog Number 15214414
527.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Nombre del producto químico o material Edetate Disodium
CAS 6381-92-6
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Cantidad 500 g
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nombre IUPAC Dihidrato de disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
Peso molecular (g/mol) 372.24
PubChem CID 44120005
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24
Grado Multicomponente/USP