missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDA/Ectodysplasin Antibody (Renzo-2), DyLight 680, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-59772FR-0.1ML

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18213224

  • 644.69€ / 0.10 ml
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

EDA/Ectodysplasin Monoclonal specifically detects EDA/Ectodysplasin in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
Especificaciones

Especificaciones

EDA/Ectodysplasin
Monoclonal
DyLight 680
50 mM Sodium Borate
EDA
Recombinant human EDA-A1 (ectodysplasin-A1) extracellular domain (aa 245-391).
1896
Human, Mouse
Purified
Flow Cytometry, ELISA
Renzo-2
Flow Cytometry, ELISA
ectodysplasin A, ED1
Mouse
0.1 mL
Recognizes human and mouse EDA-A1 and EDA-A2.
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales