Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación plana de politetrafluoroetileno (PTFE) económica
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora magnética plana de PTFE económica funciona bajo una amplia gama de condiciones, a precios bajos de un fabricante de gran volumen.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07920kg
Descripción
Proporciona acción de agitación estable. La barra agitadora magnética plana de PTFE económica funciona bajo una amplia gama de condiciones, a precios bajos de un fabricante de gran volumen.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
8 mm | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Barras agitadoras de PTFE planas económicas | |
10/Paq. | |
Sí | |
50 mm |