Learn More
Econazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077745
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
27220-47-9
C18H15Cl3N2O
381.68
MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
3198
CHEBI:82873
1-[2-[(4-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
27220-47-9
C18H15Cl3N2O
381.68
MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
3198
CHEBI:82873
1-[2-[(4-clorofenil)metoxi]-2-(2,4-diclorofenil)etil]imidazol
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Econazole
Punto de fusión 91.0°C to 94.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 60°C, 4 h)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.68
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Econazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.