Learn More
Lauda™ Baño termostático de refrigeración ECO RE 2025 G con enchufe CEE7/7
Baño termostático/de circulación con la última tecnología de microprocesador y sistema de refrigeración integrado
Marca:  Lauda™ L001344
Detalles adicionales : Peso : 37.40000kg
Código de producto. 16802360
  • 7230.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Pantalla TFT a color para indicación simultánea de valores reales/ajustados, ilustración gráfica del perfil de temperatura
  • Navegación por menús fácil de usar en lenguaje sencillo
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Tecla Tmax adicional para protección contra el exceso de temperatura
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Seguridad de clase III para el funcionamiento con líquidos inflamables y no inflamables
  • Corte por exceso de temperatura ajustable a través del menú
  • Bomba Vario con seis niveles de rendimiento ajustables
  • Control sencillo del caudal entre circulación interna y externa durante el funcionamiento sin contacto con el baño
  • Interfaz USB de serie
  • Actualizable con módulo de interfaz (analógico, de contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Actualizable con el módulo Pt 100/LiBus para control externo y control remoto mediante consola de comandos
  • Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo que se pueden separar en cinco programas
  • Conectores de bomba con conectores metálicos, rosca M 16 x 1 de serie
  • Recipiente de baño de acero inoxidable con válvula de drenaje
  • Refrigeración del condensador
  • Aire
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -25 a 200 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,02 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 2,6 kW
    • Consumo máx. de energía: 2,9 kW
    • Consumo de energía: 13 A
    • Presión máx. de la bomba: 0,6 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 22 l/min
    • Volumen del baño mín./máx.: 14/20 l
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 300 x 350 x 160 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 350 x 570 x 624 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Capacidad de refrigeración (etapas de la bomba):
      • 20 °C (2), etanol; 0,3 kW
      • 0 °C (2), etanol; 0,23 kW
      • -20 °C (2), etanol; 0,06 kW
      • -25 °C (2), etanol; 0,03 kW
    • Accesorio estándar:
      • Una cubierta de baño, dos tapones de rosca, dos tapones de cierre, dos boquillas de 13 mm para conectores de bomba
  • Especificaciones
    Especificaciones
    230 V