Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco cyto 7
Los nuevos recipientes de Sharpsguard™ eco cyto, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes contaminados con medicamentos citotóxicos o citostáticos.
Marca: Sharpsguard™ DD673R
Detalles adicionales : Peso : 17.88000kg
Descripción
- Sharpsguard™ eco cyto 7 es un recipiente multiuso para residuos citotóxicos y citostáticos con un mango de cubeta resistente para facilitar el transporte.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado, y contiene una almohadilla absorbente. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Especificaciones
5,80 L | |
248 mm | |
207 mm | |
447 g |
Morado | |
Amarillo | |
40/paq. |