Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco cyto 22
Los nuevos recipientes de Sharpsguard™ eco cyto, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes contaminados con medicamentos citotóxicos o citostáticos.
Marca:  Sharpsguard™ DD620R
Detalles adicionales : Peso : 9.43000kg
Código de producto. 17794864
  • 29.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sharpsguard™ eco cyto 22 es ideal para quirófanos, laboratorios y zonas sucias con altos volúmenes de residuos citotóxicos y citostáticos. La amplia abertura permite desechar objetos grandes de forma económica y cómoda.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado, y contiene una almohadilla absorbente. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™ y a nuestra gama de soportes.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Especificaciones
Especificaciones
17,86 L
327 mm
343 mm
943 g
Morado
Amarillo