Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
110.00€ - 205.00€
Especificaciones
Incluye Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
Descripción Resistente al agua de mar
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Altura (métrico) 50 mm (caja)
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Admite matriz, red, conjunto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite matriz, red, conjunto Precio Cantidad y disponibilidad  
12452520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11252B
Cajas (20) 4 x 5
162.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12402520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11236B
Cajas (24) 6 x 4
177.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12412510
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11224B
Cajas (15) 5 x 3
135.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12422520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11238B
Cajas (28) 7 x 4
195.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12432510
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11230B
Cajas (12) 3 x 5
122.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12432520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11250B
Cajas (15) 3 x 5
144.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12472500
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11220B
Cajas (9) 3 x 3
110.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12472510
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11234B
Cajas (20) 5 x 4
152.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12472520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11254B
Cajas (25) 5 x 5
185.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12492500
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11222B
Cajas (12) 4 x 3
122.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12492520
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11256B
Cajas (30) 6 x 5
205.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
  • Holds is expressed by Height x Dept
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
Aluminio
50 mm (caja)
Resistente al agua de mar
Congeladores verticales