Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 50 mm Box Height
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
81.20€ - 109.00€
Especificaciones
Descripción | Resistente al agua de mar |
---|---|
Material | Aluminio |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
Altura (métrico) | 50 mm (caja) |
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | matriz, red, conjunto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12402510
|
Tenak™
TE11224 |
Cajas (15) | 5 x 3 |
86.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12412520
|
Tenak™
TE11238 |
Cajas (28) | 7 x 4 |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12422510
|
Tenak™
TE11230 |
Cajas (12) | 3 x 4 |
83.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12462500
|
Tenak™
TE11220 |
Cajas (9) | 3 x 3 |
81.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12482500
|
Tenak™
TE11222 |
Cajas (12) | 4 x 3 |
83.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12482520
|
Tenak™
TE11256 |
Cajas (30) | 6 x 5 |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15230464
|
Tenak™
TE11250 |
Cajas (15) | 3 x 5 |
95.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Without white cardboard boxes
- Holds is expressed by Height x Dept
Especificaciones
Resistente al agua de mar | |
Aluminio | |
Congeladores verticales | |
50 mm (caja) |