Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
117.00€ - 196.00€
Especificaciones
Incluye Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
Descripción Resistente al agua de mar
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Altura (métrico) 100 mm (caja)
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12412560
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11310B
Cajas (10)
155.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12422550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11294B
Cajas (6)
117.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12432560
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11312B
Cajas (15)
196.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12442550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11296B
Cajas (9)
141.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12472550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11302B
Cajas (8)
135.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12492550
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11304B
Cajas (12)
167.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
  • Holds is expressed by Height x Dept
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
Aluminio
100 mm (caja)
Resistente al agua de mar
Congeladores verticales