Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates
Providing different shelf heights depending on preference. Tenak™ Aluminum Eco AluRacks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
Marca:  Tenak™ TE15168
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12488180
  • 81.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Una gama de alturas de estante disponibles
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricado con aluminio
Especificaciones
Especificaciones
Eco AluRack
Placas (10)
10
1 paquetes
135 x 92 x 465 mm
465 mm
Para estantes de 45 mm de altura
Aluminio
10
Para MTP, congeladores horizontales
1 paquetes
92 mm
135 mm