Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates
Providing different shelf heights depending on preference. Tenak™ Aluminum Eco AluRacks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
Marca:  Tenak™ TE15144
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12428180
  • 136.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Una gama de alturas de estante disponibles
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Fabricado con aluminio
Especificaciones
Especificaciones
Eco AluRack
Placas (25)
25
1 paquetes
135 x 92 x 663 mm
663 mm
Para estantes de 25 mm de altura
Aluminio
25
Para MTP, congeladores horizontales
1 paquetes
92 mm
135 mm