Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
68.20€ - 120.00€
Especificaciones
Incluye | Cajas de cartón blanco con separadores de celdas 9 x 9 |
---|---|
Descripción | Resistente al agua de mar |
Material | Aluminio |
Para utilizar con (equipo) | Cámaras frigoríficas |
Altura (métrico) | 75 mm (Caja) |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12418140
|
Tenak™
TE11538B |
Cajas (6) |
95.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12438130
|
Tenak™
TE11530B |
Cajas (2) |
68.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12438140
|
Tenak™
TE11540B |
Cajas (7) |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12458130
|
Tenak™
TE11532B |
Cajas (3) |
73.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12458140
|
Tenak™
TE11542B |
Cajas (8) |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12478130
|
Tenak™
TE11534B |
Cajas (4) |
80.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12478140
|
Tenak™
TE11544B |
Cajas (9) |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12498130
|
Tenak™
TE11536B |
Cajas (5) |
87.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas 9 x 9 | |
Aluminio | |
75 mm (Caja) |
Resistente al agua de mar | |
Cámaras frigoríficas |