Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 100 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any chest freezer and can be used with all standard cryoboxes.
80.05€ - 110.00€
Especificaciones
Incluye Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
Descripción Resistente al agua de mar
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores horizontales
Altura (métrico) 100 mm (caja)
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
12418150
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11560B
Cajas (3)
80.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12438150
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11562B
Cajas (4)
88.60€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12458150
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11564B
Cajas (5)
99.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12478150
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE11566B
Cajas (6)
110.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Made of seawater resistant aluminum
  • Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Especificaciones
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de celdas de 9 x 9
Aluminio
100 mm (caja)
Resistente al agua de mar
Congeladores horizontales