Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
60.75€ - 111.00€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Altura (métrico) | 45 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12408190
|
Tenak™
TE15172 |
Placas de microtitulación (12) |
92.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12438190
|
Tenak™
TE15178 |
Microplacas (15) |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12448180
|
Tenak™
TE15160 |
Placas de microtitulación (6) |
60.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12448190
|
Tenak™
TE15180 |
Microplacas (16) |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12458180
|
Tenak™
TE15162 |
Placas de microtitulación (7) |
65.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12468180
|
Tenak™
TE15164 |
Placas de microtitulación (8) |
71.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12478180
|
Tenak™
TE15166 |
Placas de microtitulación (9) |
76.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12498180
|
Tenak™
TE15170 |
Placas de microtitulación (11) |
86.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Especificaciones
Aluminio | |
Congeladores horizontales | |
45 mm |