Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Chest Freezer, for Microtiterplates, 16 mm Shelf Height
Eco AluRack for chest freezers is designed to hold microtiterplates.
90.85€ - 158.00€
Especificaciones
Material | Aluminio |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Altura (métrico) | 16 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12408170
|
Tenak™
TE15108 |
Placas de microtitulación (29) |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12418170
|
Tenak™
TE15110 |
Placas de microtitulación (32) |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12428170
|
Tenak™
TE15112 |
Placas de microtitulación (35) |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12438170
|
Tenak™
TE15114 |
Placas de microtitulación (39) |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12468160
|
Tenak™
TE15100 |
Microplacas (16) |
90.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12478160
|
Tenak™
TE15102 |
Microplacas (19) |
99.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12488160
|
Tenak™
TE15104 |
Microplacas (22) |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12498160
|
Tenak™
TE15106 |
Placas de microtitulación (26) |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- For use in chest freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of aluminum
Specifications
Aluminio | |
Congeladores horizontales | |
16 mm |