Learn More
Sharpsguard™ Eco 11.5 Waste Container
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
21.20€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 9,27 L
Diámetro exterior (métrico) 275 mm
Altura (métrico) 249 mm
Cantidad 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17754854
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsguard™
DD476OLR
Naranja
21.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
17764854
Ver documentos Detalles de la promoción
Sharpsguard™
DD476YLR
Amarillo
21.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sharpsguard™ eco 11.5 is a multi-purpose container featuring a robust pail handle for easy transportation. A wider aperture allows easy insertion of larger items.
  • This container is supplied with the base and lid separately. Details about how to lock the container and keep the users and contents safe can be found on the label.
  • It is designed to fit safely and securely into our POUDS™ mobile holders and bracket range.
  • This container is for disposal by incineration or other authorized process and is designed for the consignment of waste categorized by EWC codes: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-0
Especificaciones
Especificaciones
9,27 L
275 mm
249 mm