Learn More
BTX™ Sistema de electroporación de alto rendimiento ECM™ 630 con monitorización
El electroporador de onda de disminución exponencial BTX ECM™ 630 es perfecto para la transformación eficaz de bacterias, levaduras y otros microorganismos.
Marca: BTX™ 450656
Detalles adicionales : Peso : 17.73000kg
Descripción
Características:
- ajustes amplios y precisos de tensión, capacitancia y resistencia interna
- Protocolos predefinidos para tipos comunes de bacterias, levaduras y microorganismos
- Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
- Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
- Interfaz de pantalla táctil de 7 pulg de gran tamaño y fácil de usar
- Múltiples capacidades de pulsos de disminución exponencial
- Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Transformación de bacterias, levaduras, microorganismos; transfección de algunos tipos de células de mamíferos | |
50/60 Hz | |
Electroporador | |
De 505 a 3000 V en incrementos de 5 V | |
ECM 630 High Throughput Electroporation System with Monitoring | |
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE | |
33 cm | |
21,6 cm | |
Garantía de 2 año | |
De 1 a 2 impulsos/muestra | |
De 4 °C a 40 °C | |
35 W (inactivo), 350 W (pulsación) | |
7,3 kg | |
28,6 cm | |
Non-sterile | |
De 25 a 3275 mF en incrementos de 25 mF | |
LV: <7 s, HV: <4 s | |
Onda de disminución exponencial |
Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200 | |
BTX Electroporation | |
5 - 3000V | |
De 5 a 500 V en incrementos de 1 V | |
Pantalla táctil en color de 88,9 mm (7 pulg.) | |
13 in | |
8,5 in | |
Generador, soporte, cubetas con gradilla, sonda, interfaz, osciloscopio, cables, placas de 25 pocillos con manipulador y adaptador | |
De 40° a 104 °F | |
Constante de tiempo de onda de disminución exponencial de 0,5 ms a 133,875 ms | |
Máximo de 80 % de humedad durante el funcionamiento a 25 °C | |
16 lb | |
11,25 in | |
De 100 a 240 V CA | |
10, 25, 35, 50, 60, 75, 85 mF | |
Cables de conector tipo banana positivos y negativos de 4 mm | |
Touch Screen Display, Footswitch | |
Yes |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico, preclínico o procedimientos clínicos.