Learn More
Labcon Eclipse™ Macro 5 mL Pipette Tips
For Popular Macro Pipettors
29.65€ - 153.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1 a 5 ml |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 5,68 in |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16603882
|
Labcon
1028-740-000-9 |
49/gradilla; 6 gradillas/caja | No estéril |
142.00€
paquete de 294 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16613882
|
Labcon
1028-745-000-9 |
49/gradilla; 6 gradillas/caja | Estéril |
153.00€
paquete de 294 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16623882
|
Labcon
1028-860-000-9 |
250/bolsa; 10 bolsas/caja | No estéril |
29.65€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- For Popular Macro Pipettors
- 1-5 mL
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
1 a 5 ml | |
Transparente | |
5,68 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
144,3 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Macro | |
Macropipette | |
Eclipse™ |