Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μL Graduated Pipette Tips
These Eclipse™ Graduated Pipette Tips fit most popular 1000 μL Pipettors.
Marca: Labcon™ 1046-960-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.70060kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Graduados
- Se adapta a la mayoría de las micropipetas más populares de 1000 μl
- Punta UltraFine™
- Libres de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (apirógenas)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1000 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
75,9 mm | |
Libres de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (apirógenas) | |
Punta UltraFine, graduada | |
96 puntas/gradilla | |
Pipeta de 1000 µl, Universal Fit | |
Eclipse™ | |
250, 500, 750, 1000 µl |
Sin filtro | |
Transparente | |
2,98 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | |
Sí | |
Sí | |
Resina de polipropileno |