Learn More
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
209.98€ - 292.00€
Especificaciones
Antígeno | IgG |
---|---|
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Cyanine3 |
Formulario | Purified |
Especie del huésped | Goat |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11505075
|
Life Science products Cytiva
PA43009 |
150 μg |
292.00€
150 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11515075
|
Life Science products Cytiva
PA43010 |
600 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Especificaciones
IgG | |
Cyanine3 | |
Goat | |
Secondary |
Monoclonal | |
Purified | |
IgG |