Learn More
Memmert™ Incubador de convección natural con pantalla única táctil
Incluye aplicaciones que requieren temperaturas de hasta + 80 °C, incluidas las incubaciones críticas a + 37 °C. La estufa microbiológica de convección natural Memmert ™ con pantalla única y pantalla táctil garantiza que los excesos de temperatura se eliminan por completo y que las cargas valiosas se calientan de forma precisa.
1170.00€ - 5615.00€
Especificación
Rango de temperatura (métrico) De 5 a 80 °C
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
Material del envase Acero inoxidable
Pantalla TFT a color
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Volumen (métrico) Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) Requisitos eléctricos Precio Cantidad y disponibilidad  
12825883 Memmert™
IN160
161 l 1104 Al x 745 An x 584 Pr mm 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 1.1 a 1.6W 2665.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12815883 Memmert™
IN110
108 l 864 Al x 745 An x 584 Pr mm 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 1.1 a 1.4W 2005.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12835883 Memmert™
IN260
256 l 1183 Al x 824 An x 684 Pr mm 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 1.1 a 1.7W 3118.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12845883 Memmert™
IN450
449 l 1247 Al x 1224 An x 784 Pr mm 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 1.5 a 1.8W 4153.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12895873 Memmert™
IN55
53 l 784 Al x 585 An x 514 Pr mm 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 850 a 1W 1455.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock 4
Añadir a la cesta
12855883 Memmert™
IN750
749 l 1726 Al x 1224 An x 784 Pr mm 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 1.8 a 2W 5615.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12805883 Memmert™
IN75
74 l 944 Al x 585 An x 514 Pr mm 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 1.1 a 1.25W 1700.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12885873 Memmert™
IN30
32 l 704 H x 585 W x 434mmD 115/230 V, de 50 a 60 Hz, de 800 a 1.6W 1170.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y abundantes comentarios de los usuarios a partir de la experiencia real
  • Intervalo de temperatura hasta + 80 °C
  • Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
  • Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Convección natural o circulación forzada de aire N/F
  • Puertas dobles (interior de cristal, exterior de acero inoxidable) para una visualización clara sin disminuir la temperatura
  • Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
  • Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y del volumen de la cámara
  • Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
  • Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan y desgarran
  • Los valores de temperatura de todos los incubadores se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
  • Todos los incubadores se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificación
Especificación
De 5 a 80 °C
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
TFT a color
Pt100
CE
Acero inoxidable
0.1° K