Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección natural con pantalla única y pantalla táctil, 32 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 5 °C a 80 °C
Marca:  Memmert™ IN30
Detalles adicionales : Peso : 54.00000kg
Código de producto. 12885873
  • 1815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Una gama de incubadoras de laboratorio ideal para todas las aplicaciones que requieren temperaturas de hasta + 80 °C, incluidas las incubaciones críticas a + 37 °C. La tecnología de control ajustada con precisión garantiza que se eliminen completamente los excesos de temperatura clave y que las cargas valiosas se calienten con especial cuidado.
Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.
  • Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y una gran cantidad de comentarios de la experiencia real del usuario
  • Escala de temperatura hasta + 80 °C
  • Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
  • Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
  • Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
  • Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
  • Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
  • Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
  • Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
  • Los valores de temperatura de todas las incubadoras se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
  • Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
Especificaciones
CE
Incubadora
Acero inoxidable
Tipo alemán
Incubadora estándar
IN30
0,1 °C
250 x 400 x 320 mm
585 mm
704 mm
250 mm
48 kg
115/230 V
50/60 Hz
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
32 l
Acero inoxidable
De 5 °C a 80 °C
Color TFT
3
Pt100
704 Al × 585 An × 434 F mm
400 mm
320 mm
64 kg
115/230 V 50/60 Hz
800/1,6 kW
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico