Learn More
Invitrogen™ Kit de flujo de trabajo de citometría de flujo de tinción de superficie de células de ratón eBioscience™
El kit de flujo de trabajo de citometría de flujo de superficie celular de ratón eBioscience™ contiene todos los tampones, bloqueadores y gránulos normales necesarios para completar un experimento de citometría de flujo estándar para la tinción de objetivos de superficie celular en suspensiones de células de ratón.
Marca:  Invitrogen™ A53012
211.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00700kg
Código de producto. 17787463
  • 317.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El kit contiene todos los tampones, bloqueadores y gránulos normales para completar un experimento de citometría de flujo estándar para la tinción de objetivos de superficie celular en suspensiones de células de ratón
  • Cuando se combinan con anticuerpos específicos del experimento, los reactivos de este kit se han optimizado para trabajar juntos y detectar los objetivos de superficie de las células del ratón mediante citometría de flujo
  • Controles de compensación efectivos
  • Bloqueo del receptor FC
  • Solución de bloqueo no basada en anticuerpos ni en proteínas para reducir la tinción de fondo de fluoróforos
  • Tampón de unión de anticuerpos que minimiza la unión no específica de anticuerpos
  • Tampón de fijación para el almacenamiento de muestras teñidas
El kit incluye
  • Gránulos de compensación UltraComp eBeads™ Plus (01-3333-41)
  • Anticuerpo monoclonal CD16/CD32 (93), eBioscience (14-0161-81)
  • Tampón bloqueante CellBlox™ (B001T06F01)
  • Tampón de tinción de citometría de flujo eBioscience™ (00-4222-57)
  • Tampón de fijación eBioscience™ IC (00-8222-49)
Especificaciones
Especificaciones
1 Kit
Citometría de flujo