Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
Marca:  Ebro Electronic™ 1601-0020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028852
  • 114.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.
Información de órdenes
Interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Interface
Sin calibrar
Interface EBI 20-IF, USB-cable, Software Winlog.basic, instructions for use.
EBI 20-IF
Sin pantalla
None
EBI 20-IF
External