Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse PE Positive Selection Kit II
Immunomagnetic positive selection of mouse cells labeled with PE-conjugated antibodies
1078.50€ - 4866.00€
Especificaciones
Tipo de célula B Cells, Dendritic Cells, Granulocytes and Subsets, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Macrophages, Marrow Stromal Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Mononuclear Cells, Myeloid Cells, NK Cells, Other, Plasma, T Cells
Para utilizar con (aplicación) Cell Isolation
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17197741
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
17696
5 x 109 cells
4866.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17157731
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
17666
1 x 109 cells
1078.50€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The EasySep™ Mouse PE Positive Selection Kit II is designed to isolate cells that are labeled with PE-conjugated antibodies
  • Desired cells are targeted with antibody complexes recognizing PE and dextran-coated magnetic particles
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off
  • This kit replaces the EasySep™ Mouse PE Positive Selection Kit (Catalog #18554)
Especificaciones
Especificaciones
B Cells, Dendritic Cells, Granulocytes and Subsets, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells, Macrophages, Marrow Stromal Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Monocytes, Mononuclear Cells, Myeloid Cells, NK Cells, Other, Plasma, T Cells
Cell Isolation