Learn More
Trajan Scientific and Medical™ EasyLOK Fitting
Composed of knurled stainless steel nut and a double-ended PEEK ferrule for a leak-free connection.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 206160
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249203
  • 62.20€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conexiones sin fugas
  • Piezas de repuesto como tuercas y empalmes
Especificaciones
Especificaciones
Columnas GLT para SGE
29,99 bar (5000 psi)
Empalmes de PEEK con doble extremo
Empalmes de PEEK con doble extremo
10-32