Learn More
IBA Lifesciences pASG-IBA E. coli Expression Vector with No Secretion
Regulate the expression of proteins with a vector that carries the inducible tetracycline promoter/operator. E. coli Expression Vector with No Secretion allows for the expression of proteins in E. coli.
220.00€ - 286.00€
Especificaciones
Agente inductor | Inducible con anhidrotetraciclina |
---|---|
Gen marcador | Ampicilina |
Promotor | promotor de tet |
Tipo de producto | Vector |
Contenido y almacenamiento | Recomendada: De 2 a 8 °C para uso frecuente, -20 °C para almacenamiento a largo plazo |
Código de producto | Marca | Vector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Vector | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15603758
|
IBA Lifesciences
5-4164-001 |
pASG-IBA164 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15613758
|
IBA Lifesciences
5-4167-001 |
pASG-IBA167 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15623748
|
IBA Lifesciences
5-4103-001 |
pASG-IBA103 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15623758
|
IBA Lifesciences
5-4168-001 |
pASG-IBA168 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15633728
|
IBA Lifesciences
5-4000-001 |
pASG-IBAwt1 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15633738
|
IBA Lifesciences
5-4043-001 |
pASG-IBA43 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15643748
|
IBA Lifesciences
5-4105-001 |
pASG-IBA105 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15653738
|
IBA Lifesciences
5-4045-001 |
pASG-IBA45 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15653748
|
IBA Lifesciences
5-4123-001 |
pASG-IBA123 |
286.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15663728
|
IBA Lifesciences
5-4003-001 |
pASG-IBA3 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15663738
|
IBA Lifesciences
5-4062-001 |
pASG-IBA62 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15663748
|
IBA Lifesciences
5-4143-001 |
pASG-IBA143 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15683728
|
IBA Lifesciences
5-4005-001 |
pASG-IBA5 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15683738
|
IBA Lifesciences
5-4064-001 |
pASG-IBA64 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15683748
|
IBA Lifesciences
5-4145-001 |
pASG-IBA145 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15693728
|
IBA Lifesciences
5-4023-001 |
pASG-IBA23 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15693748
|
IBA Lifesciences
5-4162-001 |
pASG-IBA162 |
266.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15623738
|
IBA Lifesciences
5-4035-001 |
pASG-IBA35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15613738
|
IBA Lifesciences
5-4033-001 |
pASG-IBA33 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15673738
|
IBA Lifesciences
5-4063-001 |
pASG-IBA63 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15693738
|
IBA Lifesciences
5-4065-001 |
pASG-IBA65 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15603738
|
IBA Lifesciences
5-4025-001 |
pASG-IBA25 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Regular la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador inducible de tetraciclina. El vector de expresión de E. coli de IBA Lifesciences GmbH sin secreción permite la expresión de proteínas en E. coli.Especificaciones
Inducible con anhidrotetraciclina | |
promotor de tet | |
Recomendada: De 2 a 8 °C para uso frecuente, -20 °C para almacenamiento a largo plazo |
Ampicilina | |
Vector | |
5 μg |