Learn More
3M™ Frasco de recarga de tapones para los oídos E-A-R™ Classic™ SuperFit™
Catalog Number 15789837
Click to view available options
Color: Amarillo, naranja
Frasco de recarga de tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ SuperFit™: los tapones tienen un anillo de fijación único para ver fácilmente si el tapón está colocado correctamente.
  • Frasco de recarga con 500 tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ SuperFit™ 33 para el dispensador de tapones para los oíos 3M™ One-Touch
  • Tapón con un anillo de ajuste naranja para que sea fácil ver cuándo el tapón está colocado correctamente.
  • Cuando el color naranja ya no es visible, significa que está ajustado lo mejor posible.
  • El dispensador de tapones para los oídos sirve como recordatorio para llevar protección auditiva y hacer que los tapones para los oídos estén disponibles en las zonas ruidosas tanto para quienes están en ellas a tiempo completo como para los visitantes.
Color Amarillo, naranja
Tipo de empaquetado Frasco de recarga
Pares por paquete 500 pares/frasco
Tipo de producto Tapones para los oídos
Dieléctrico/a/s No