Learn More
Alfa Aesar™ Dysprosium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 012897.06
Detalles adicionales : CAS : 7429-91-6 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 5 g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491027
  • 131.00€ / 5 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under argon
Especificaciones
7429-91-6
162.5
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
23912
dysprosium
Dy
MFCD00010982
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CHEBI:33377
[Dy]
Especificaciones
Dysprosium powder
7429-91-6
Dy
UN3089
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
[Dy]
Odorless
23912
Powder
Air and moisture sensitive
5 g
(REO)
MFCD00010982
−40 Mesh
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
dysprosium
162.5
CHEBI:33377
99.9%
Silver
Videos
SDS Documentos