Learn More
Piezas de disprosio, dendríticas destiladas, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11311609
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
7429-91-6
Dy
162.50
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
23912
CHEBI:33377
dysprosium
[Dy]
7429-91-6
Dy
162.50
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
23912
CHEBI:33377
dysprosium
[Dy]
Piezas de disprosio, 99,9 %, número CAS 7429-91-6, átomo, polvo, piezas, lámina, 3n, disprosio, virutas, 3n, ion, lingote, lingote, 3n, lingote reo, 100 g, (REO), CHEBI:33377, plata, clase de peligro de transporte:4,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDO INFLAMABLE, INORGÁNICO, N.O.S., 231-073-9, peligro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dysprosium pieces
Color Plata
Nombre de nota Distilled dendritic
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3178
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Formulario Piezas