Learn More
Alfa Aesar™ Dysprosium(III) nitrate pentahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Marca: Alfa Aesar™ 011315.22
Detalles adicionales : CAS : 10031-49-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1477 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. | 100g |
---|
10031-49-9 | |
MFCD00149683 |
Especificación
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate | |
(REO) | |
UN1477 | |
438.59 (348.51 Anhydrous) | |
99.99% | |
Odorless | |
Cream to Yellow | |
3 |
10031-49-9 | |
MFCD00149683 | |
14,3482 | |
Crystalline Aggregates | |
Reacton™ | |
Hygroscopic | |
88.6°C | |
100g |