Learn More
Lámina de disprosio, 0,62 mm de grosor, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dysprosium foil |
Color | Gris |
Nombre de nota | 0.62mm (0.024 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN3178 |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Porcentaje de pureza | 99.8% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈3.3g/25x25mm |
Formulario | Papel de aluminio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Disprosio
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .